Przejdź do
24233-M
Dichloromethane
puriss., meets analytical specification of Ph. Eur., NF, ≥99% (GC)
Synonim(y):
methylene chloride, Methylene chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
209,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
422,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH2Cl2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
84.93
UNSPSC Code:
12352101
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
EC Number:
200-838-9
Beilstein/REAXYS Number:
1730800
MDL number:
Assay:
≥99% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
39.8-40 °C (lit.)
Vapor pressure:
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
209,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
vapor density
2.9 (vs air)
vapor pressure
24.45 psi ( 55 °C), 6.83 psi ( 20 °C)
grade
puriss.
assay
≥99% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
1223 °F
quality
meets analytical specification of Ph. Eur., NF
contains
~25 mg/L amylene as stabilizer
expl. lim.
22 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
residual solvents, complies, ≤0.0001% free chlorine (Cl), ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.01% carbon tetrachloride (GC), ≤0.01% trichloromethane (GC), ≤0.02% methanol (GC), ≤0.02% water (Karl Fischer), ≤1 ppm heavy metals (as Pb), ≤2.0% ethanol (GC)
evapn. residue
≤0.002%
refractive index
n20/D 1.423-1.425, n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
density
1.318-1.322 g/mL at 25 °C, 1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.0003%
suitability
complies for appearance of solution, complies for identity (IR), complies for reaction against H2SO4
SMILES string
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
InChI key
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
General description
Dichloromethane has been tested as a solvent medium for the dipyridine-chromium(VI) oxide. Solubility was reported to be 12.5g/100ml. Role of the quantity of TiO2 loading on activated carbon support on its photodecomposition has been investigated.
Application
Dichloromethane may be used as solvent for the preparation of stock solutions of the carotenoids.[1] It may be employed as solvent in the synthesis of polylactide-based (PLA) thin films.[2]
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
32222-M494453320269
assay
≥99% (GC)
assay
≥99.9% (GC)
assay
99.9%
assay
≥99.5%
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
GC/GC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
grade
puriss.
grade
-
grade
-
grade
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
density
1.318-1.322 g/mL at 25 °C, 1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.320-1.330 g/L at 20 °C, 1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
impurities
residual solvents, complies, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.01% trichloromethane (GC), ≤0.02% water (Karl Fischer), ≤2.0% ethanol (GC), ≤0.0001% free chlorine (Cl), ≤0.02% methanol (GC), ≤0.01% carbon tetrachloride (GC), ≤1 ppm heavy metals (as Pb)
impurities
≤0.00002% free chlorine (Cl), ≤0.0005% formaldehyde, ≤0.001% free acid (as HCl), ≤0.001% non-volatile matter, ≤0.01% chloroform (GC), ≤0.01% tetrachloromethane (GC), ≤0.01% water (Karl Fischer), ≤0.05% ethanol (GC)
impurities
<0.002% water
impurities
Free halogens, passes test, ≤0.0003 meq/g Titr. acid, ≤0.02% water
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
75-09-2
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
R Re et al.
Free radical biology & medicine, 26(9-10), 1231-1237 (1999-06-25)
A method for the screening of antioxidant activity is reported as a decolorization assay applicable to both lipophilic and hydrophilic antioxidants, including flavonoids, hydroxycinnamates, carotenoids, and plasma antioxidants. The pre-formed radical monocation of 2,2'-azinobis-(3-ethylbenzothiazoline-6-sulfonic acid) (ABTS*+) is generated by oxidation
V Melissinaki et al.
Biofabrication, 3(4), 045005-045005 (2011-09-21)
This study reports on the production of high-resolution 3D structures of polylactide-based materials via multi-photon polymerization and explores their use as neural tissue engineering scaffolds. To achieve this, a liquid polylactide resin was synthesized in house and rendered photocurable via
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
24233-2.5L-M04061841186045
24233-1L-M04061841186038