Kluczowe dokumenty
676853
Dichloromethane
ACS reagent, ≥99.5%, contains 40-150 ppm amylene as stabilizer
Synonim(y):
Methylene chloride
Wybierz wielkość
621,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
621,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
2.9 (vs air)
ciśnienie pary
24.45 psi ( 55 °C)
6.83 psi ( 20 °C)
Próba
≥99.5%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
1223 °F
zawiera
40-150 ppm amylene as stabilizer
granice wybuchowości
22 %
dilution
(for analytical testing)
zanieczyszczenia
Free halogens, passes test
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.02% water
pozostałość po odparowaniu
≤0.002%
kolor
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.424 (lit.)
bp
39.8-40 °C (lit.)
mp
−95 °C (lit.)
gęstość
1.325 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
ClCCl
InChI
1S/CH2Cl2/c2-1-3/h1H2
Klucz InChI
YMWUJEATGCHHMB-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Zastosowanie
- Synteza pochodnej Remdesiviru jako generacja leków anty-COVID-19 poprzez reakcje acetylacji..: Niniejsze badanie obejmuje syntezę pochodnej Remdesiviru w celu zwiększenia aktywności anty-COVID-19 poprzez acetylację. Dichlorometan odgrywa kluczową rolę w układzie rozpuszczalników stosowanych podczas syntezy, wpływając na warunki reakcji i jej wyniki (Sumardi et al., 2023).
- Potencjał przeciwutleniający ekstraktów z różnych części Clinacanthus nutans (Burm. f.) Lindau...: Badanie właściwości przeciwutleniających różnych ekstraktów z Clinacanthus nutans, w których do procesu ekstrakcji wykorzystywany jest dichlorometan. Badania te podkreślają skuteczność dichlorometanu w izolowaniu związków przeciwutleniających z materiałów roślinnych (Duy Dang K et al., 2024).
- Korelacja między toksycznością jelitową a zmianami składu toksycznych części Euphorbia ebracteolata przed i po przetworzeniu zupy Terminalia chebula: Omówiono zmiany w toksycznych składnikach Euphorbia ebracteolata po przetworzeniu. Dichlorometan ma kluczowe znaczenie dla ekstrakcji i analizy tych składników, wykazując jego znaczenie w ocenach toksykologicznych (Lin WH et al., 2024).
- Izolacja markerowej pochodnej olean-12-en-28-butanolu z Viscum continuum E. Mey. Ex Sprague i ocena jego potencjału przeciwutleniającego i przeciwdrobnoustrojowego: Koncentruje się na izolacji określonych związków z Viscum continuum przy użyciu dichlorometanu, ilustrując jego przydatność w farmakognozji do identyfikacji substancji bioaktywnych (Mapfumari et al., 2024).
Cechy i korzyści
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
does not flash
Temperatura zapłonu (°C)
does not flash
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Tanguay JF, et al.