Przejdź do
32213-M
Methanol
≥99.8% (GC), ACS reagent, reag. Ph. Eur., USP/NF, reag. ISO
Synonim(y):
Methyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
145,00 zł
2.5 L
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
312,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
32.04
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352104
EC Number:
200-659-6
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1098229
Assay:
≥99.8% (GC)
Technique(s):
HPLC: suitable
Bp:
64.7 °C (lit.)
Vapor pressure:
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
145,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Methanol, puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.8% (GC)
agency
USP/NF, reag. ISO, reag. Ph. Eur.
vapor density
1.11 (vs air)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
assay
≥99.8% (GC)
form
liquid
autoignition temp.
725 °F
expl. lim.
36 %
technique(s)
HPLC: suitable
impurities
≤0.00005% free alkali (as NH3), ≤0.0001% formaldehyde, ≤0.00025% KMnO4 red. matter (as O), ≤0.0005% non-volatile matter, ≤0.001% acetaldehyde, ≤0.001% acetone (GC), ≤0.05% water (Karl Fischer), ≤0.1% ethanol (GC)
refractive index
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
density
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤0.5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1 mg/kg
SMILES string
CO
cation traces
Al: ≤0.50 ppm, B: ≤0.02 ppm, Ba: ≤0.10 ppm, Bi: ≤0.10 ppm, Ca: ≤0.50 ppm, Cd: ≤0.05 ppm, Co: ≤0.02 ppm, Cr: ≤0.02 ppm, Cu: ≤0.01 ppm, Fe: ≤0.10 ppm, K: ≤0.50 ppm, Li: ≤0.10 ppm, Mg: ≤0.10 ppm, Mn: ≤0.01 ppm, Mo: ≤0.10 ppm, Na: ≤0.50 ppm, Ni: ≤0.02 ppm, Pb: ≤0.02 ppm, Sn: ≤0.10 ppm, Sr: ≤0.10 ppm, Zn: ≤0.10 ppm
format
neat
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
InChI key
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
General description
Methanol is an organic solvent that can be synthesized from syngas in the presence of CuO/ZnO/Al2O3 catalysts. It is an ideal candidate as a hydrogen source in fuel cell technology due to its high H/C ratio, low propensity for soot generation, relatively low reforming temperature and as it exists in liquid state at room temperature. In a direct methanol fuel cell (DMFC), methanol undergoes oxidation with air to generate electricity. The olefins (ethylene or propylene) formed from methanol via MTO (methanol-to-olefins) process, can be an alternate to oil and gas to produce hydrocarbon fuels.
Thermochemical conversion of methanol to C2-C10 hydrocarbons in the presence of shape-selective zeolites has been reported. Its oxidation on Ru-Pt catalyst system by ruthenium ad-atoms has been proposed.
Application
Methanol was used in the following studies:
  • Colony forming unit-fibroblast assay of bone marrow mononuclear cells.[1]
  • As solvent for the preparation of extracts of hyphae of Aspergillus for the estimation of gliotoxin by reversed phase-HPLC.[2]
  • Immunofluorescence studies.[3]
Packaging
In PE-bottles; also available Glass-bottles (Material no. ending with *-GL)
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
179337179957676780
assay
≥99.8% (GC)
assay
≥99.8%
assay
≥99.6%
assay
≥99.8%
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
grade
ACS reagent, puriss. p.a.
grade
ACS reagent
grade
Laboratory Reagent
grade
ACS reagent
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor pressure
410 mmHg ( 50 °C), 97.68 mmHg ( 20 °C)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
vapor density
1.11 (vs air)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
target_organs
Eyes,Central nervous system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Emer P Reeves et al.
Mycopathologia, 158(1), 73-79 (2004-10-19)
Aspergillus fumigatus is a pathogenic fungus capable of causing both allergic lung disease and invasive aspergillosis, a serious, life-threatening condition in neutropenic patients. Aspergilli express an array of mycotoxins and enzymes which may facilitate fungal colonisation of host tissue. In
Robert E Schwartz et al.
The Journal of clinical investigation, 109(10), 1291-1302 (2002-05-22)
We have derived from normal human, mouse, and rat postnatal bone marrow primitive, multipotent adult progenitor cells (MAPCs) that can differentiate into most mesodermal cells and neuroectodermal cells in vitro and into all embryonic lineages in vivo. Here, we show
Venkata Lokesh Battula et al.
Haematologica, 94(2), 173-184 (2008-12-11)
Conventionally, mesenchymal stem cells are functionally isolated from primary tissue based on their capacity to adhere to a plastic surface. This isolation procedure is hampered by the unpredictable influence of co-cultured hematopoietic and/or other unrelated cells and/or by the elimination
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32213-1L-M04061841190967
32213-2.5L-M04061841186120