Kluczowe dokumenty
676780
Methanol
≥99.8%, ACS reagent, suitable for HPLC
Synonim(y):
Methyl alcohol
Wybierz wielkość
493,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
493,00 zł
Polecane produkty
Nazwa produktu
Methanol, ACS reagent, ≥99.8%
klasa czystości
ACS reagent
Poziom jakości
gęstość pary
1.11 (vs air)
ciśnienie pary
410 mmHg ( 50 °C)
97.68 mmHg ( 20 °C)
Próba
≥99.8%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
725 °F
granice wybuchowości
36 %
metody
HPLC: suitable
zanieczyszczenia
H2SO4, passes test (darkened)
MnO4- reducers, passes test
≤0.0002 meq/g Titr. base
≤0.0003 meq/g Titr. acid
≤0.001% acetaldehyde
≤0.001% acetone
≤0.001% formaldehyde
≤0.1% Water
pozostałość po odparowaniu
≤0.001%
kolor
clear
APHA: ≤10
współczynnik refrakcji
n20/D 1.329 (lit.)
bp
64.7 °C (lit.)
mp
−98 °C (lit.)
rozpuszczalność
benzene: miscible(lit.)
ethanol: miscible(lit.)
water: miscible(lit.)
gęstość
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Format
neat
ciąg SMILES
CO
InChI
1S/CH4O/c1-2/h2H,1H3
Klucz InChI
OKKJLVBELUTLKV-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Zastosowanie
Methanol may be used as:
- A solvent for cleaning the coverslips before silanization for DNA combing.[10]
- An additive to improve the octane number of gasoline.[11]
- A liquid fuel in direct methanol fuel cells (DMFCs).
- A solvent to synthesize methyl levulinate by acid catalyzed conversion of 5-hydroxymethylfurfural (HMF) and furfuryl alcohol (FA).[12]
- A reactant to prepare dimethylcarbonate by reacting with CO2 in the presence of graphene oxide-bound octahedral molybdenum cluster (GO-Cs2Mo6Bri8Bra6).[13]
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organy docelowe
Eyes,Central nervous system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
49.5 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
9.7 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?