Przejdź do
32098
Meptyldinocap
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(RS)-2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl crotonate, 2-(1-Methylheptyl)-4,6-dinitrophenyl (2E)-2-butenoate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
748,00 zł
561,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N2O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
364.39
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
561,00 zł
Cena katalogowa748,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CCCCCCC(C)c1cc(cc(c1OC(=O)\C=C\C)[N+]([O-])=O)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C18H24N2O6/c1-4-6-7-8-10-13(3)15-11-14(19(22)23)12-16(20(24)25)18(15)26-17(21)9-5-2/h5,9,11-13H,4,6-8,10H2,1-3H3/b9-5+
InChI key
NIOPZPCMRQGZCE-WEVVVXLNSA-N
General description
Meptyldinocap is an isomer of dinocap fungicide with reduced environmental impact and mammalian toxicity. Meptyldinocap is a widely used contact fungicide for the control of powdery mildew on grapevines.
Application
Meptyldinocap may be used as a reference standard for the determination of the analyte in various fruit matrices and edible oils by liquid chromatography coupled with tandem mass spectrometry.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
324034644746443
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
storage temp.
2-8°C
storage temp.
-
storage temp.
-
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Meptyldinocap
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of pesticides in edible oils by liquid chromatography-tandem mass spectrometry employing new generation materials for dispersive solid phase extraction clean-up.
Dias JV, et al.
Journal of Chromatography A, 1462(6), 8-18 (2016)
Meptyldinocap-a highly active fungicide with curative, eradicant and protectant activity against powdery mildew (Uncinula necator [Erysiphe necator]) on grapevine.
Wittrock A, et al.
Julius-Kuhn Archive (2010)
A fast, inexpensive, and safe method for residue analysis of meptyldinocap in different fruits by liquid chromatography/tandem mass spectrometry.
Banerjee K, et al.
Journal of AOAC (Association of Official Analytical Chemists) International, 93(6), 1957-1964 (2010)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32098-25MG04061826702147