Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 624,00 zł |
Informacje o tej pozycji
624,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CO\N=C(\C(=O)OC)c1ccccc1CO\N=C(/C)c2cccc(c2)C(F)(F)F
InChI
1S/C20H19F3N2O4/c1-13(14-8-6-9-16(11-14)20(21,22)23)24-29-12-15-7-4-5-10-17(15)18(25-28-3)19(26)27-2/h4-11H,12H2,1-3H3/b24-13+,25-18+
InChI key
ONCZDRURRATYFI-TVJDWZFNSA-N
General description
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description PESTANAL®, analytical standard | description PESTANAL®, analytical standard |
| format neat | format - | format neat | format neat |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| grade analytical standard | grade certified reference material, TraceCERT® | grade analytical standard | grade analytical standard |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line PESTANAL® | product line PESTANAL® |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) agriculture | application(s) agriculture |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trifloxystrobin
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Lact. - Skin Sens. 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
141517-21-7
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?