Przejdź do
46443
Spiroxamine
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
N-Ethyl-N-propyl-8-tert-butyl-1,4-dioxaspiro[4.5]dec-2-ylmethylamine
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
436,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H35NO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
297.48
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
436,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
description
mixture of diastereomers
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CCCN(CC)CC1COC2(CCC(CC2)C(C)(C)C)O1
InChI
1S/C18H35NO2/c1-6-12-19(7-2)13-16-14-20-18(21-16)10-8-15(9-11-18)17(3,4)5/h15-16H,6-14H2,1-5H3
InChI key
PUYXTUJWRLOUCW-UHFFFAOYSA-N
General description
Spiroxamine belongs to the class of spiroketalamines. It is widely used as a broad-spectrum fungicide in cereals and grapes with selective, protective, curative and eradicative properties against powdery mildew.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Spiroxamine may be used as a reference standard for the determination of spiroxamine in honeybees during the honeybee poisoning incidents using gas chromatography coupled with tandem mass spectrometry (GC–MS/MS).[1]
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM525543240332581
Bixafen PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32581
Bixafen
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Spiroxamine
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
target_organs
Eyes
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
296.6 °F
flash_point_c
147 °C
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Hydrolysis study and extraction of spiroxamine from soils of different physico-chemical properties.
Rosales-Conrado N.
Chemosphere, 77(6), 821-828 (2009)
Frédéric Suffert et al.
Microbial ecology, 77(1), 110-123 (2018-06-08)
This study provides empirical evidence for antagonistic density dependence mechanisms driving sexual reproduction in the wheat fungal pathogen Zymoseptoria tritici. Biparental crosses with 12 increasing inoculum concentrations, in controlled conditions, showed that sexual reproduction in Z. tritici was impacted by
Małgorzata Baćmaga et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 54(4), 252-262 (2019-01-11)
Excess fungicides can pose a serious threat to the soil environment. Fungicides can lower the microbiological and biochemical activity of soil and lead to yield declines. Soils contaminated with fungicides have to be remediated to maintain the optimal function of
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
46443-100MG04061832356389