Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 250 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 260,00 zł |
Informacje o tej pozycji
260,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Cc1ncc(n1C)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3
InChI key
IBXPYPUJPLLOIN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard | grade analytical standard |
| format neat | format neat | format neat | format neat |
| shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life - | shelf life limited shelf life, expiry date on the label | shelf life limited shelf life, expiry date on the label |
| application(s) forensics and toxicology | application(s) forensics and toxicology | application(s) clinical testing | application(s) forensics and toxicology |
| product line VETRANAL® | product line - | product line - | product line VETRANAL® |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dimetridazole
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 430056-50G | 04061833547564 |
| 430056-250G | 04061833547557 |
| 31707-250MG | 04061826691465 |