Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 336,00 zł | |
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 990,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1630,00 zł |
Informacje o tej pozycji
336,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
form
crystalline
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
mp
159-161 °C (lit.)
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, parasites
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1=NC=C([N+]([O-])=O)N1CCO
InChI
1S/C6H9N3O3/c1-5-7-4-6(9(11)12)8(5)2-3-10/h4,10H,2-3H2,1H3
InChI key
VAOCPAMSLUNLGC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- Cyclic voltametric determination of metronidazole at carbon paste electrode (CPE) in three different brands of metronidazole tablets
- Simultaneous determination of metronidazole, diloxanide, spiramycin, and cliquinol in pharmaceutical dosage forms by reversed-phase high-performance liquid chromatography coupled to photodiode array detector (RP-HPLC-DAD)
- Development of an electrochemical sensor based on polydopamine/carboxylic multi-walled carbon nano-tubes (MWCNTs-COOH) nanocomposites for the determination of metronidazole
- Liquid chromatography–ion trap mass spectrometry (LC-MS/MS based analysis of metronidazole in water, sediment, and fish tissue samples
- Determination of metronidazole using an electrochemical sensor based on multi-walled carbon nanotubes (MWCNTs) and chitosan-nickel complexes (CTS-Ni) in tablets, human urine, and serum samples
Other Notes
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Metronidazole
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 1B - Muta. 1B - STOT RE 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| M3761-5G | 04061835564248 |
| M3761-100G | 04061834050520 |
| M3761-25G | 04061835512744 |