Przejdź do
34196
Dimetridazol-d3
analytical standard
Synonim(y):
2-Methyl-1-(methyl-d3)-5-nitro-1H-imidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
832,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C5D3H4N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
144.15
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41116107
MDL number:
832,50 zł
Cena katalogowa1110,00 złZaoszczędź 25%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
clinical testing
format
neat
mass shift
M+3
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])n1c(C)ncc1[N+]([O-])=O
InChI
1S/C5H7N3O2/c1-4-6-3-5(7(4)2)8(9)10/h3H,1-2H3/i2D3
InChI key
IBXPYPUJPLLOIN-BMSJAHLVSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
342073254235387
HMMNI-d3 VETRANAL®, analytical standard
Supelco
34207
HMMNI-d3
Menidazole VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32542
Menidazole
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
mass shift
M+3
mass shift
M+3
mass shift
-
mass shift
-
application(s)
clinical testing
application(s)
clinical testing
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
34196-10MG04061826754757