Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1220,00 zł | |
| 5 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6340,00 zł | |
| 50 kg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 36 490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1220,00 zł
Quality Level
assay
98.0-103.0% (iodometric)
form
solid
potency
935 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurities
≤2% Matter insoluble in ethanol
pH
8-10 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubility
150 g/L
bulk density
540‑680 kg/m3
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[S](=NCl)(=O)([O-])c1ccc(cc1)C
InChI
1S/C7H8ClNO2S/c1-6-2-4-7(5-3-6)12(10,11)9-8/h2-5H,1H3,(H,9,10,11)/p-1
InChI key
VQWVWLDBJISZHX-UHFFFAOYSA-M
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Wygląd roztworu: przechodzi test
Wartość pH (5 %; woda): 8,0 - 10,0
Substancje nierozpuszczalne w etanolu: ≤ 2 %
Związki orto: przechodzi test
Rozpuszczalniki resztkowe (ICH Q3C): wykluczone w procesie produkcji
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form - |
| assay 98.0-103.0% (iodometric) | assay - | assay - | assay 98.0-103.0% |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - |
| impurities ≤2% Matter insoluble in ethanol | impurities - | impurities - | impurities ≤1.5% insoluble in ethanol |
| solubility 150 g/L | solubility 150 g/L | solubility 150 g/L | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trójwodzian chloraminy T
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
supp_hazards
Klasa składowania
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
wgk
WGK 2
flash_point_f
377.6 °F - closed cup
flash_point_c
192 °C - closed cup
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1024245000 | 04022536033204 |
| 1024249050 | 04022536033211 |
| 1024241000 | 04022536033198 |