Przejdź do
31118
Pencycuron
PESTANAL®, analytical standard
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
309,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H21ClN2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
328.84
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
266-096-3
Beilstein/REAXYS Number:
2154416
MDL number:
309,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
Clc1ccc(CN(C2CCCC2)C(=O)Nc3ccccc3)cc1
InChI
1S/C19H21ClN2O/c20-16-12-10-15(11-13-16)14-22(18-8-4-5-9-18)19(23)21-17-6-2-1-3-7-17/h1-3,6-7,10-13,18H,4-5,8-9,14H2,(H,21,23)
InChI key
OGYFATSSENRIKG-UHFFFAOYSA-N
General description
Pencycuron is a non-systemic phenyl urea herbicide effective against pathogens such as Rhizoctonia solani and Pellicularia spp. Pencycuron acts by inhibiting cell division.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Pencycuron may be used as a reference standard for the determination of the analyte:
  • In vegetables using a normal-phase high-performance liquid chromatographic method.
  • In honeybees suspected of pesticide poisoning using acetonitrile-based extraction and gas chromatography–tandem quadrupole mass spectrometry.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
CRM362253705137049
Pencycuron PESTANAL®, analytical standard
Supelco
31118
Pencycuron
Penflufen PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37049
Penflufen
format
neat
format
-
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
certified reference material, TraceCERT®
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
TraceCERT®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Environment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Raktim Pal et al.
Pest management science, 61(12), 1220-1223 (2005-09-28)
Dissipation of the fungicide pencycuron was examined under controlled laboratory conditions in clay loam soils from rice cultivated fields of alluvial soil (Typic udifluvent) and coastal saline soil (Typic endoaquept) at field rate, twice the field rate and 10 times
H A Hasan
Journal of natural toxins, 10(2), 127-136 (2001-06-19)
The research is conducted on the effect of pencycuron and pencycuron-c on cotton seed mycoflora, aflatoxin production and viability. At 8% seed moisture content (mc), pencycuron and pencycuron-c promoted Aspergillus niger, A. flavus, and Penicillium corylophilum growth count at 1
R Pal et al.
Journal of environmental science and health. Part. B, Pesticides, food contaminants, and agricultural wastes, 41(8), 1319-1331 (2006-11-09)
A laboratory study was conducted to monitor the effect of pencycuron [1-(4-chlorobenzyl)-1-cyclopentyl-3-phenylurea] on microbial parameters of alluvial (AL) soil (Typic udifluvent) and coastal saline (CS) soil (Typic endoaquept) under waterlogged condition. Pencycuron at field rate (FR), 2FR and 10FR affected
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
31118-100MG04061826681381