Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 189,00 zł |
Informacje o tej pozycji
189,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
COC(=O)NCc1cc(ccc1Cl)\C(C)=N\OCc2cccc(C)n2
InChI
1S/C18H20ClN3O3/c1-12-5-4-6-16(21-12)11-25-22-13(2)14-7-8-17(19)15(9-14)10-20-18(23)24-3/h4-9H,10-11H2,1-3H3,(H,20,23)/b22-13+
InChI key
CRFYLQMIDWBKRT-LPYMAVHISA-N
General description
Application
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description PESTANAL®, analytical standard | description certified reference material, TraceCERT®, Manufactured by: Sigma-Aldrich Production GmbH, Switzerland | description 95% | description ≥99.99% |
| format neat | format neat | format - | format - |
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| grade analytical standard | grade TraceCERT®, certified reference material | grade - | grade - |
| product line PESTANAL® | product line TraceCERT® | product line - | product line - |
| application(s) agriculture | application(s) - | application(s) - | application(s) - |
| Quality Level 100 | Quality Level 300 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pyribencarb
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?