Przejdź do
37049
Penflufen
PESTANAL®, analytical standard
Synonim(y):
2′-[(RS)-1,3-Dimethylbutyl]-5-fluoro-1,3-dimethylpyrazole-4-carboxanilide, N-[2-(1,3-Dimethylbutyl)phenyl]-5-fluoro-1,3-dimethyl-1H-pyrazole-4-carboxamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1780,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24FN3O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
317.40
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
12363231
1780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
agriculture
environmental
format
neat
SMILES string
CC(C)CC(C)c1ccccc1NC(=O)c2c(C)nn(C)c2F
InChI
1S/C18H24FN3O/c1-11(2)10-12(3)14-8-6-7-9-15(14)20-18(23)16-13(4)21-22(5)17(16)19/h6-9,11-12H,10H2,1-5H3,(H,20,23)
InChI key
GOFJDXZZHFNFLV-UHFFFAOYSA-N
General description
Penflufen belongs to the class of pyrazole amide fungicides and is employed for the control of pathogenic fungi affecting food crops. Its mode of action involves the termination of mitochondrial respiratory process in pathogens.
Application
Penflufen may be used as an analytical reference standard for the quantification of the analyte in vegetables,, fruits, cereals and grape wine using various chromatographic techniques.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Legal Information
PESTANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
320643258132801
Penflufen PESTANAL®, analytical standard
Supelco
37049
Penflufen
Bixafen PESTANAL®, analytical standard
Supelco
32581
Bixafen
format
neat
format
neat
format
neat
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
analytical standard
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
product line
PESTANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
application(s)
agriculture
environmental
pictograms
Health hazardEnvironment
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of six pyrazole fungicides in grape wine by solid-phase extraction and gas chromatography--tandem mass spectrometry
Shen Y, et al.
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 64(19), 3901-3907 (2016)
Arthur W Schaafsma et al.
Environmental toxicology and chemistry, 39(12), 2420-2423 (2020-10-06)
The dispersion of clothianidin from treated seeds was studied in a commercial winter canola field. During planting, using a John Deere 1890 single disk air seeder, a proportion, an estimated 14.2 ± 2.9% (mean ± standard error), of the clothianidin that was applied to
Simultaneous determination of penflufen and one metabolite in vegetables and cereals using a modified quick, easy, cheap, effective, rugged, and safe method and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Tian F, et al.
Food Chemistry, 213, 410-416 (2016)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
37049-100MG04061838363404