Kluczowe dokumenty
HAM203361
Hamilton® chromatography syringe
for CTC/LEAP Technologies GC Autosampler, model, 701 FN CTC fixed needle, volume × L 10 μL × 51 mm, needle gauge 23s
Synonim(y):
Strzykawka Hamilton
Wybierz wielkość
1 EA
590,00 zł
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EA
590,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
590,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Materiały
Microliter syringe
Właściwości
autoclavable: no
model 701 FN CTC fixed needle
producent / nazwa handlowa
Hamilton
Parametry
20-50 °C temp. range (68-122 °F)
2000 psig pressure
igła śr. wewn. × śr. zewn.
0.25 mm × 0.64 mm
grubość igły
23s
pojemność × dł.
10 μL × 51 mm
przydatność
suitable for chromatography
Opis ogólny
Strzykawki S-Line zapewniają wyjątkową wydajność do codziennego użytku w iniekcjach autosamplera HPLC w doskonałej cenie. Strzykawka C-Line minimalizuje ryzyko wygięcia igły dzięki kołnierzowi z kluczem. Strzykawki typu X są przeznaczone do wrażliwych próbek LC (tj. białek, peptydów, fosfolipidów, mniejszych amin itp.) ze specjalnie powlekaną igłą i wewnętrznym cylindrem strzykawki, aby zminimalizować adsorpcję próbki.
Informacje prawne
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)