Przejdź do
26719
Hamilton® GASTIGHT® syringe, cemented needle
1701ASN, volume 10 μL, needle size 23s ga (cone tip), needle L 43 mm (1.71 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
389,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
389,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23s ga (cone tip)
feature
needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80080
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
General description
Hamilton′s Gastight® syringe is to be used for gas or liquid injection. This syringe has a glass barrel with a PTFE-tipped plunger seal that creates a leak-free seal. The seal wipes the interior of the syringe barrel free of sample.
Replacement plunger assemblies are available for Gastight syringes.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
245792458026701
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 6 ea
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80080
manufacturer/tradename
Hamilton 80079
manufacturer/tradename
Hamilton 80096
manufacturer/tradename
Hamilton 80094
needle size
23s ga (cone tip)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
needle size
23s ga (cone tip)
feature
needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight
feature
needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight
feature
needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight
feature
needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight
volume
10 μL
volume
10 μL
volume
10 μL
volume
10 μL
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
2671904061832874067