Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 6 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2230,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2230,00 zł
material
cone tip stainless steel needle (point style 1)
needle size
23s-26s ga (cone tip)
feature
needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight
packaging
pkg of 6 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80096
needle L
43 mm (1.71 in.)
volume
10 μL
General description
Replacement plunger assemblies are available for Gastight syringes.
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material cone tip stainless steel needle (point style 1) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) | material cone tip stainless steel needle (point style 1) |
| packaging pkg of 6 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 1 ea | packaging pkg of 6 ea |
| needle L 43 mm (1.71 in.) | needle L 43 mm (1.71 in.) | needle L 43 mm (1.71 in.) | needle L 43 mm (1.71 in.) |
| feature needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight | feature needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight | feature needle type ASN (cemented needle), syringe type Gastight | feature needle type N (cemented needle) |
| volume 10 μL | volume 10 μL | volume 10 μL | volume 5 μL |
| needle size 23s-26s ga (cone tip) | needle size 23s-26s ga (cone tip) | needle size 23s ga (cone tip) | needle size 23s ga (cone tip) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® GASTIGHT® syringe, cemented needle
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 24580 | 04061832873671 |