Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3940,00 zł 2955,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2955,00 zł
Cena katalogowa3940,00 złZaoszczędź 25%form
powder
Quality Segment
quality
for spectrophotometric det. of alkaline earth metals
technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
SMILES string
Oc1c(\N=N\c2ccc(Cl)cc2P(O)(O)=O)c(cc3cc(c(\N=N\c4ccc(Cl)cc4P(O)(O)=O)c(O)c13)S(O)(=O)=O)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C22H16Cl2N4O14P2S2/c23-10-1-3-12(14(7-10)43(31,32)33)25-27-19-16(45(37,38)39)5-9-6-17(46(40,41)42)20(22(30)18(9)21(19)29)28-26-13-4-2-11(24)8-15(13)44(34,35)36/h1-8,29-30H,(H2,31,32,33)(H2,34,35,36)(H,37,38,39)(H,40,41,42)/b27-25+,28-26+
InChI key
LMBABJNSZGKTBA-NBHCHVEOSA-N
General description
Application
Packaging
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form powder | form liquid |
| technique(s) UV/Vis spectroscopy: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| quality for spectrophotometric det. of alkaline earth metals | quality - | quality - | quality LiChropur™ |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 26049-1G-F | 04061826147269 |