Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 848,00 zł |
Informacje o tej pozycji
848,00 zł
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.944 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)Cl.C[Si](C)(C)n1ccnc1.C[Si](C)(C)n2ccnc2.C[Si](C)(C)n3ccnc3.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F.C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI key
QYDKGXJRRBFPPM-BZSKPOBNSA-N
General description
Other Notes
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| density 0.944 g/mL at 20 °C | density - | density 0.97 g/mL (lit.) | density - |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable | technique(s) gas chromatography (GC): suitable |
| grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade (GC derivatization) |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A
supp_hazards
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
37.4 °F
flash_point_c
3 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?