Przejdź do
25506
Potassium L-tartrate monobasic
puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC, 99.5-100.5% (related to dried substance)
Synonim(y):
Potassium bitartrate, L-(+)-Tartaric acid monopotassium salt, Potassium hydrogen L-tartrate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
328,00 zł
6 x 1 kg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1650,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C4H5KO6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
188.18
UNSPSC Code:
51113400
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
212-769-1
Beilstein/REAXYS Number:
6119985
MDL number:
Assay:
99.5-100.5% (related to dried substance)
Form:
powder
328,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
puriss.
Quality Segment
assay
99.5-100.5% (related to dried substance)
form
powder
optical activity
[α]20/D +8.0 to +9.2°
quality
meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC
impurities
residual solvents, in accordance, ≤0.001% heavy metals (as Pb), ≤0.05% oxalic acid
loss
≤0.2% loss on drying, 105 °C
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
As: ≤1 mg/kg, Pb: ≤10 mg/kg
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI key
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
Application
Potassium L-tartrate monobasic can be used as a reducing agent to synthesize:
  • Gold, palladium, silver and platinum nanoparticles from their salts.
  • Polyvinylpyrrolidone capped platinum (PVP-Pt) nanoparticles from chloroplatinic acid and PVP.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
25510243531179922
assay
99.5-100.5% (related to dried substance)
assay
99-102% (perchloric acid titration)
assay
99%
assay
99.95-100.05% dry basis
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
form
powder
form
solid
form
powder
form
crystals
impurities
residual solvents, in accordance, ≤0.05% oxalic acid, ≤0.001% heavy metals (as Pb)
impurities
≤0.001% ammonium (NH4), ≤0.001% heavy metals (as Pb)
impurities
-
impurities
≤0.002% S compounds, ≤0.003% Cl compounds, ≤0.005% insolubles
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
anion traces
chloride (Cl-): ≤500 mg/kg, oxalate (as oxalic acid): ≤100 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤1000 mg/kg
anion traces
-
anion traces
chlorine and bromine (as Cl-): ≤0.003%, sulfur compounds (as SO42-): ≤0.002%
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
-
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
functional group
carboxylic acid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium L-tartrate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
410.0 °F
flash_point_c
210 °C
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)