Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 125,00 zł |
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 360,00 zł |
Informacje o tej pozycji
125,00 zł
Quality Segment
assay
99%
form
powder
optical activity
[α]20/D +10°, c = 2 in 10% HCl
density
1.954 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
carboxylic acid, hydroxyl
SMILES string
[K+].O[C@H]([C@@H](O)C([O-])=O)C(O)=O
InChI
1S/C4H6O6.K/c5-1(3(7)8)2(6)4(9)10;/h1-2,5-6H,(H,7,8)(H,9,10);/q;+1/p-1/t1-,2-;/m1./s1
InChI key
KYKNRZGSIGMXFH-ZVGUSBNCSA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99% | description puriss., meets analytical specification of Ph.Eur., BP, FCC, 99.5-100.5% (related to dried substance) | description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description ACS reagent, ≥99% |
| assay 99% | assay 99.5-100.5% (related to dried substance) | assay - | assay ≥99% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 |
| density 1.954 g/mL at 25 °C (lit.) | density - | density - | density - |
| form powder | form powder | form - | form - |
| optical activity [α]20/D +10°, c = 2 in 10% HCl | optical activity [α]20/D +8.0 to +9.2° | optical activity - | optical activity [α]20/D +26°, c = 1 in H2O |
| functional group hydroxyl, carboxylic acid | functional group carboxylic acid, hydroxyl | functional group - | functional group - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium L-tartrate monobasic
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
410.0 °F
Temperatura zapłonu (°C)
210 °C
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?