Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 486,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2SO4/(K2Sx)2
Numer CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
MDL number:
Form:
chunks, lumps
486,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
form
chunks, lumps
composition
sulfide, ≥12.8%
SMILES string
[K+].[K+].[K]S[K].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/4K.H2O3S2.S/c;;;;1-5(2,3)4;/h;;;;(H2,1,2,3,4);/q;;2*+1;;/p-2
InChI key
PFSBHPPVZHPSCB-UHFFFAOYSA-L
Application
Sulfurated potash may be used in the preparation of N-substituted thionamides such as (+)-(S)-thion-α-methylbutyramide, (+)-(S)-(thionhydratropyl)morpholine and (+)-(S)-N-methylthion-α-methylbutyramide.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form chunks, lumps | form powder | form solid | form solid |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 |
| composition sulfide, ≥12.8% | composition - | composition - | composition - |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
supp_hazards
Klasa składowania
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?