Przejdź do
12669
Potassium thiosulfate
≥95%
Synonim(y):
Dipotassium thiosulfate, Thiosulfuric acid (H2S2O3), potassium salt (1:2), Thiosulfuric acid, dipotassium salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
541,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1990,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
K2S2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
190.32
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352302
EC Number:
233-666-8
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
solid
541,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥95%
form
solid
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=S
InChI
1S/2K.H2O3S2/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
FGRVOLIFQGXPCT-UHFFFAOYSA-L
Application
Potassium thiosulfate can be used:
  • For the preparation of aqueous biphasic systems (ABS) for the extraction of organic compounds.
  • For the synthesis of polyacrylonitrile nanoparticles by dispersion/emulsion polymerization.
  • As a reagent for the pretreatment of graphite powder to synthesize graphene oxide from it by Hummers′ method.
  • As an initiator to synthesize organosilicon-based adsorbent to remove iron from crude phosphoric acid.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
24177656318827455
form
solid
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥95%
assay
98%
assay
≥99.99% trace metals basis
assay
≥95.0% (NT)
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ying Chen et al.
Ecotoxicology and environmental safety, 189, 109929-109929 (2019-11-14)
Sewage treatment plants effectively remove silver (Ag) from sewage. Sewage sludge can therefore be important Ag sinks, polluting the environment with this element. In this work, we report a nation-wide survey on the Ag content of sewage sludge in China
Hierarchical Sulfur-Based Cathode Materials with Long Cycle Life for Rechargeable Lithium Batteries.
Wang J, et al.
ChemSusChem, 7(2), 563-569 (2014)
P Vecerka et al.
Veterinarni medicina, 29(5), 279-285 (1984-05-01)
A trial was conducted to study the sensitivity of the Aujeszky disease virus, present in the blood of pigs, to the effect of two preservatives: potassium thiosulphate ( K2S2O5 ) and hydrogen chloride (HCl). The sensitivity of the virus was
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
PHR1797-1G04061835080335
I010000004061833835876
I7379-100G04061833858202
I0899-25G04061833620991
1338007-200MG04061838729682
Y000089304061833805510
I0899-5G04061833847305
I7379-25G04061832091556
I7379-5G04061833858219
BP93204061835278718
12669-500G04061838724311
12669-100G04061838724304