Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 570,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1990,00 zł |
Informacje o tej pozycji
570,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: potassium
impurities
≤150.0 ppm Trace Metal Analysis
SMILES string
[K+].[K+].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2K.H2O4S/c;;1-5(2,3)4/h;;(H2,1,2,3,4)/q2*+1;/p-2
InChI key
OTYBMLCTZGSZBG-UHFFFAOYSA-L
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description 99.99% trace metals basis | description ReagentPlus®, ≥99.0% | description BioXtra, ≥99.0% | description ACS reagent, ≥99.0%, powder or crystals |
| form powder | form powder | form powder | form powder or crystals |
| assay 99.99% trace metals basis | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% | assay ≥99.0% |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| impurities ≤150.0 ppm Trace Metal Analysis | impurities - | impurities ≤0.1% Insoluble matter, ≤0.005% Phosphorus (P) | impurities ≤5 ppm N compounds, ≤0.01% insolubles |
| reaction suitability core: potassium | reaction suitability - | reaction suitability - | reaction suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Potassium sulfate
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?