Przejdź do
240486
2-Methyl-2-butanol
≥99%, liquid, suitable for synthesis, ReagentPlus®
Synonim(y):
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
273,00 zł
100 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
475,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CH2C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-908-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1361351
Assay:
≥99%
Bp:
102 °C (lit.)
Vapor pressure:
12 mmHg ( 20 °C)
273,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
2-Methyl-2-butanol, ReagentPlus®, ≥99%
vapor density
3 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
12 mmHg ( 20 °C)
product line
ReagentPlus®
assay
≥99%
form
liquid
autoignition temp.
819 °F
expl. lim.
9 %
dilution
(for general lab use)
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
functional group
hydroxyl
SMILES string
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
General description
2-Methyl-2-butanol is a sterically hindered alcohol.
Application
2-Methyl-2-butanol may be used as a solvent in the following processes:
  • Palladium (II)-catalyzed ortho-C–H olefination of phenylacetic acids.
  • Rhodium-catalyzed direct C-H functionalization at the C7 position of N-pivaloylindoles.
It may also be used in the preparation of 2-chloro-2-methylbutane by reacting with concentrated hydrochloric acid.
Legal Information
ReagentPlus is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
72112315246319954
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
assay
≥99%
assay
≥99%
assay
99%
assay
≥99.5% (GC)
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
-
autoignition temp.
819 °F
autoignition temp.
819 °F
autoignition temp.
819 °F
autoignition temp.
819 °F
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
refractive index
n20/D 1.405 (lit.)
refractive index
n20/D 1.405
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2-butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
68.9 °F - closed cup
flash_point_c
20.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
?-tert-alkylation of ketones: 2-tert-pentylcyclopentanone
Organic Syntheses, 62, 95-95 (1984)
Rhodium?Catalyzed Regioselective C7?Functionalization of N?Pivaloylindoles.
Xu L, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English), 55(1), 321-325 (2016)
Molecular association and dynamics in n-pentanol and 2-methyl-2-butanol: Ultrasonic, dielectric and viscosity studies at various temperatures.
D'Aprano A, et al.
Molecular Physics, 55(2), 475-488 (1985)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
240486-5ML04061823360982
240486-100ML04061822468856
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?