Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 140,00 zł |
5 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 526,00 zł |
Informacje o tej pozycji
140,00 zł
grade
analytical standard
Quality Segment
vapor density
3 (vs air)
assay
≥99.5% (GC)
autoignition temp.
819 °F
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
expl. lim.
9 %
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.405
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
density
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
application(s)
cleaning products
cosmetics
environmental
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
InChI key
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable |
| application(s) cleaning products | application(s) - | application(s) - | application(s) pharmaceutical (small molecule) |
| format neat | format - | format - | format neat |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 300 |
| grade analytical standard | grade - | grade - | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| assay ≥99.5% (GC) | assay 99% | assay ≥99% | assay - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2-Methyl-2-butanol
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
68.9 °F - closed cup
flash_point_c
20.5 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?