Merck
721123
Sigma-Aldrich
2-Methyl-2-butanol
anhydrous, ≥99%
Synonim(y):
tert-Amyl alcohol, tert-Pentyl alcohol
Wybierz wielkość
100 ML
523,00 zł
1 L
804,00 zł
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 ML
523,00 zł
1 L
804,00 zł
About This Item
Wzór liniowy:
CH3CH2C(CH3)2OH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
88.15
Beilstein:
1361351
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352001
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.21
bp:
102 °C (lit.)
523,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
anhydrous
Poziom jakości
gęstość pary
3 (vs air)
Próba
≥99%
Formularz
liquid
temp. samozapłonu
819 °F
granice wybuchowości
9 %
zanieczyszczenia
≤0.003% water (Karl Fischer, all unit sizes greater than 100 mL)
≤0.005% water (100 mL pkg)
pozostałość po odparowaniu
≤0.0005%
współczynnik refrakcji
n20/D 1.405 (lit.)
pH
6.0 (20 °C, 118 g/L)
bp
102 °C (lit.)
mp
−12 °C (lit.)
gęstość
0.805 g/mL at 25 °C (lit.)
ciąg SMILES
CCC(C)(C)O
InChI
1S/C5H12O/c1-4-5(2,3)6/h6H,4H2,1-3H3
Klucz InChI
MSXVEPNJUHWQHW-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
tert-Amyl alcohol is useful as organic solvent[1][2] chemical intermediates[3] for gasoline fuel additives[4], food flavor[5], pharmaceutical[6][7] peroxy esters, ink composition, and stabilizer in rubber productions.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system, Respiratory system
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Temperatura zapłonu (°F)
68.9 °F - closed cup
Temperatura zapłonu (°C)
20.5 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Torsten Weil et al.
Organic letters, 10(8), 1513-1516 (2008-03-28)
We present a mild and efficient method for the completely regioselective alcoholysis of styrene oxides utilizing a cooperative Brønsted acid-type organocatalytic system comprised of mandelic acid (1 mol %) and N,N'-bis-[3,5-bis-(trifluoromethyl)phenyl]-thiourea (1 mol %). Various styrene oxides are readily transformed
Chen, C.-X., Wu, Q.
Enz. Microbiol. Technol., 42, 601-601 (2008)
Teai, T.; Claude-Lafontaine, A. et al.
J. Essent. Oil Res., 13, 314-314 (2001)
Funk, R.L.; Daily, W.J.; Parvez, D.M.
The Journal of Organic Chemistry, 53, 4143-4143 (1998)
Daniel T Sweet et al.
The Journal of clinical investigation, 125(8), 2995-3007 (2015-07-28)
Fluid shear forces have established roles in blood vascular development and function, but whether such forces similarly influence the low-flow lymphatic system is unknown. It has been difficult to test the contribution of fluid forces in vivo because mechanical or
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?