Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 643,00 zł | |
| 5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
643,00 zł
Quality Segment
form
crystals or chunks
concentration
>60% (HPLC)
technique(s)
titration: suitable
solubility
water: 0.1%
λmax
600 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].[K+].[K+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4c(cc(cc4S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)C3=O
InChI
1S/C16H10N2O11S3.3K/c19-15-8-3-6(30(21,22)23)1-2-10(8)17-13(15)14-16(20)9-4-7(31(24,25)26)5-11(12(9)18-14)32(27,28)29;;;/h1-5,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26)(H,27,28,29);;;/q;3*+1/p-3/b14-13+;;;
InChI key
XOSMXDUITYWYGR-VPOCKCTCSA-K
Application
Potassium indigotrisulfonate has been used:
- in colorimetric method of measurement of atmospheric ozone
- for measuring residual aqueous ozone by gas diffusion flow injection analysis.
- to determine O3 concentration in water.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) microbe id | staining: suitable |
| concentration >60% (HPLC) | concentration - | concentration - | concentration - |
| solubility water: 0.1% | solubility - | solubility - | solubility methanol: 0.01 g/10 mL, blue to very deep blue |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form crystals or chunks | form powder | form solid | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 234087-5G | 04061838784315 |
| 234087-1G | 04061838784308 |