131164
Indigo carmine
certified by the Biological Stain Commission, Dye content 85 %
Synonim(y):
Acid Blue 74, Indigo-5,5′-disulfonic acid disodium salt, Indigocarmine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified by the Biological Stain Commission
Poziom jakości
Próba
>85.0% (HPLC)
Postać
solid
skład
Dye content, 85%
kolor
dark blue to very dark blue
pH
3.87 (30 °C, 7.14 g/L)
mp
≥340 °C
gęstość
0.71 g/cm3 at 29 °C
λmaks.
608 nm
εmax
20,000 at 250-256 nm in water at 0.01 g/L
29500 at 284-290 nm in water at 0.01 g/L
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)c1ccc2NC(\C(=O)c2c1)=C3\Nc4ccc(cc4C3=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C16H10N2O8S2.2Na/c19-15-9-5-7(27(21,22)23)1-3-11(9)17-13(15)14-16(20)10-6-8(28(24,25)26)2-4-12(10)18-14;;/h1-6,17-18H,(H,21,22,23)(H,24,25,26);;/q;2*+1/p-2/b14-13+;;
Klucz InChI
KHLVKKOJDHCJMG-QDBORUFSSA-L
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Przydatność
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Środki ochrony indywidualnej
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Choose from one of the most recent versions:
Masz już ten produkt?