Przejdź do
22308
Ponceau Xylidine
analytical standard
Synonim(y):
Acid Red 26, Ponceau 2 R, Xylidine ponceau, Xylidine ponceau 2R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
811,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.42
EC Number:
223-178-3
UNSPSC Code:
85151701
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
MDL number:
Colour Index Number:
16150
Beilstein/REAXYS Number:
5709350
811,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Segment
assay
≥96.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
format
neat
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-3-6-15(11(2)7-10)19-20-17-14-5-4-13(28(22,23)24)8-12(14)9-16(18(17)21)29(25,26)27;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI key
YJVBLROMQZEFPA-LLIZZRELSA-L
General description
Ponceau xylidine is a synthetic food additive dye widely used in foodstuffs to restore the natural food color and also to enhance food appeal.
Application
Ponceau xylidine may be used as a reference standard for its determination in animal feed and meat using high performance liquid chromatography-diode array detection (HPLC-DAD) and tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS).
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
92395P239596365
Ponceau SX analytical standard
Supelco
92395
Ponceau SX
Ponceau 6R analytical standard
Supelco
96365
Ponceau 6R
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
grade
analytical standard
grade
analytical standard
grade
-
grade
analytical standard
assay
≥96.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥98.0% (HPLC)
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ponceau Xylidine
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
pcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3761-53-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Determination of seven synthetic dyes in animal feeds and meat by high performance liquid chromatography with diode array and tandem mass detectors.
Zou T, et al.
Food Chemistry, 138(2-3), 1742-1748 (2013)
Shota Kurotsu et al.
The Journal of pharmacology and experimental therapeutics, 350(1), 79-88 (2014-04-29)
Idiopathic pulmonary fibrosis is thought to involve lung injury caused by reactive oxygen species (ROS), which in turn is followed by abnormal fibrosis. A transforming growth factor (TGF)-β1-induced increase in myofibroblast number plays an important role in this abnormal fibrosis.
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
22308-25MG04061835560134