Przejdź do
P2395
Ponceau Xylidine
Dye content ≥60 %, Powder
Synonim(y):
Acid Red 26, Ponceau 2 R, Xylidine ponceau, Xylidine ponceau 2R
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
605,00 zł
50 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1180,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.42
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
223-178-3
MDL number:
Colour Index Number:
16150
Beilstein/REAXYS Number:
5709350
605,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Ponceau Xylidine, Dye content ≥60 %
form
powder
Quality Segment
composition
Dye content, ≥60%
solubility
water: 10 mg/mL, clear, red
εmax
18-22 at 503-508 nm in water
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].[Na+].Cc1ccc(\N=N\c2c(O)c(cc3cc(ccc23)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O)c(C)c1
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-3-6-15(11(2)7-10)19-20-17-14-5-4-13(28(22,23)24)8-12(14)9-16(18(17)21)29(25,26)27;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
InChI key
YJVBLROMQZEFPA-LLIZZRELSA-L
General description
Ponceau Xylidine is a red powder which is easily soluble in water. It is used as a substitute for cochineal dye.
Application
Ponceau Xylidine has been used as part of the Goldner′s trichome stain to stain thin sections. It has also been used to prepare Fuchsin-Ponceau solution to stain an amyotrophic lateral sclerosis tissue-engineered skin model (ALS-TES).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
B600822308199737
solubility
water: 10 mg/mL, clear, red
solubility
ethanol: 1 mg/mL, H2O: >30 mg/mL
solubility
-
solubility
water: 1 mg/mL, clear
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
-
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
composition
Dye content, ≥60%
composition
Dye content, ≥55%
composition
-
composition
Dye content, 75%
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
-
storage temp.
room temp
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Ponceau Xylidine
pictograms
Health hazard
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Carc. 2
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
3761-53-3
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)