Merck
92395
Supelco
Ponceau SX
analytical standard
Synonim(y):
3-(2,4-Dimethyl-5-sulfophenylazo)-4-hydroxynaphthalene-1-sulfonic acid disodium salt, Food Red 1
Wybierz wielkość
25 MG
709,00 zł
709,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
709,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H14N2Na2O7S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
480.42
Numer w indeksie barw:
14700
Beilstein:
7161700
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
85151701
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer E:
E125
NACRES:
NA.24
709,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
analytical standard
Poziom jakości
Próba
≥98.0% (HPLC)
okres trwałości
limited shelf life, expiry date on the label
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
food and beverages
personal care
Format
neat
ciąg SMILES
[Na+].[Na+].Cc1cc(C)c(cc1\N=N\c2cc(c3ccccc3c2O)S([O-])(=O)=O)S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C18H16N2O7S2.2Na/c1-10-7-11(2)16(28(22,23)24)8-14(10)19-20-15-9-17(29(25,26)27)12-5-3-4-6-13(12)18(15)21;;/h3-9,21H,1-2H3,(H,22,23,24)(H,25,26,27);;/q;2*+1/p-2/b20-19+;;
Klucz InChI
ONTQJDKFANPPKK-LLIZZRELSA-L
Opis ogólny
Ponceau SX jest klasyfikowany jako syntetyczny barwnik spożywczy, szeroko stosowany do utrzymania i poprawy wyglądu koloru żywności.[1]
Zastosowanie
Pąs SX może być stosowany jako wzorzec odniesienia do oznaczania analitu:
  • W produktach kosmetycznych metodą dyspersji w fazie stałej z mikromacierzą i chromatografii cieczowej sprzężonej z tandemową spektrometrią mas.[2]
  • W środkach spożywczych poprzez połączenie wysokosprawnej chromatografii cieczowej (HPLC) z detekcją diodową (DAD) i spektrometrią mas z pułapką jonową w czasie przelotu (IT-TOF/MS).[1]
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Opakowanie
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
Identification and determination of 34 water-soluble synthetic dyes in foodstuff by high performance liquid chromatography- diode array detection- ion trap time-of-flight tandem mass spectrometry.
Li XQ
Food Chemistry, 182(1-2), 316- 326 (2015)
Determination of dyes in cosmetic products by micro-matrix solid phase dispersion and liquid chromatography coupled to tandem mass spectrometry.
Guerra E, et al.
Journal of Chromatography A, 1415, 27-37 (2015)