Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 319,00 zł |
Informacje o tej pozycji
319,00 zł
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder
technique(s)
titration: suitable
mp
>300 °C (lit.)
λmax
525 nm
suitability
passes test for complexometric indicator
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
N.OC1=C(\N=C2\C(=O)NC(=O)NC2=O)C(=O)NC(=O)N1
InChI
1S/C8H5N5O6.H3N/c14-3-1(4(15)11-7(18)10-3)9-2-5(16)12-8(19)13-6(2)17;/h(H2,10,11,14,15,18)(H3,12,13,16,17,19);1H3
InChI key
LJYRLGOJYKPILZ-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| grade ACS reagent | grade ACS reagent | grade - | grade indicator grade |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) titration: suitable |
| suitability passes test for complexometric indicator | suitability - | suitability - | suitability - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) - | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| form powder | form solid | form powder | form powder |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Murexide
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?