Przejdź do
1.06161
Mureksyd
metal indicator, ACS
Synonim(y):
Purpuran amonu, kwas
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C8H8N6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
284.19
UNSPSC Code:
12352107
EC Index Number:
221-266-6
NACRES:
NB.21
MDL number:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Mureksyd, (ammonium purpurate) metal indicator ACS
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
solid
loss
≤2.0% loss on drying, 105°C
pH
5 (20 °C, 1 g/L in H2O)
solubility
1 g/L
bulk density
330 kg/m3
Amax
520-524 nm in water
storage temp.
2-30°C
SMILES string
[N+H4].N1C(=O)NC(=O)[C-](C1=O)N=C2C(=O)NC(=O)NC2=O
InChI
1S/C8H4N5O6.H3N/c14-3-1(4(15)11-7(18)10-3)9-2-5(16)12-8(19)13-6(2)17;/h(H2,10,11,14,15,18)(H2,12,13,16,17,19);1H3/q-1;/p+1
InChI key
PCCZWUCAYILEMX-UHFFFAOYSA-O
Analysis Note
Tożsamość (spektrum IR): przechodzi test
Tożsamość (spektrum UV/VIS): przechodzi test
Maksimum absorpcji (woda): 520 - 524 nm
Spec. Absorpcyjność A 1%/1cm (λmax; 0,01 g/l; woda): ≥ 300
Popiół siarczanowy (800 °C): ≤ 1,0 %
Strata podczas suszenia (105 °C): ≤ 2,0 %
Przydatność jako wskaźnik (do miareczkowania metali): pomyślnie przeszedł test
Other Notes
Zastępuje: MX1665-3; MX1665
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
101200101201101187
Mureksyd (ammonium purpurate) metal indicator ACS
Supelco
106161
Mureksyd
description
(ammonium purpurate) metal indicator ACS
description
EMPLURA®
description
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
description
EMPLURA®
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
solubility
1 g/L
solubility
620 g/L
solubility
-
solubility
1920 g/L
storage temp.
2-30°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
15-25°C
storage temp.
2-30°C
bulk density
330 kg/m3
bulk density
900 kg/m3
bulk density
900 kg/m3
bulk density
600‑700 kg/m3
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
grade
-
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Mureksyd
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. What are the recommended storage humidity conditions for this product? Does cool, dry mean less than 40% or less than 60% RH.
    1 answer
    1. This product does not specify a humidity range. Storage guidance is 2–30 °C in a cool, dry place. If applying USP guidance, a "dry place" corresponds to <40% RH; storage at <60% RH is commonly practiced but not a pharmacopeial definition.
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  3. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?