Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
Informacje o tej pozycji
342,00 zł
Nazwa produktu
Methyl Red sodium salt, Crystalline
Quality Segment
agency
suitable for SM 2310, suitable for SM 2320
form
powder
technique(s)
titration: suitable
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
solubility
soluble, clear, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C([O-])=O
InChI
1S/C15H15N3O2.Na/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);/q;+1/p-1/b17-16+;
InChI key
GNTPCYMJCJNRQB-CMBBICFISA-M
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description Crystalline | description ACS reagent | description pH indicator dye | description BioReagent, ≥99% (titration), crystalline |
| technique(s) titration: suitable | technique(s) - | technique(s) titration: suitable | technique(s) - |
| form powder | form powder or crystals | form powder | form crystalline |
| solubility soluble, clear, orange | solubility ethanol: 0.1% | solubility water: 1 mg/mL, opaque, dark red | solubility water: 0.5 g/mL, clear, colorless |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp | storage temp. room temp |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 400 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Methyl Red sodium salt
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?