Przejdź do
213268
Calcium hydride
greener alternative
powder, 0-2 mm, reagent grade, ≥90% (gas-volumetric)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
780,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
H2Ca
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
42.09
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352300
EC Number:
232-189-2
MDL number:
Assay:
≥90% (gas-volumetric)
Grade:
reagent grade
Form:
powder
780,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
reagent grade
Quality Segment
assay
≥90% (gas-volumetric)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
particle size
0-2 mm
mp
816 °C (lit.)
greener alternative category
SMILES string
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
InChI key
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
General description
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which adhere to one or more of The 12 Principles of Greener Chemistry. This product has been enhanced for energy efficiency. Find details here.
Calcium hydride is an alkaline earth metal hydride. Its solid state reaction with hexachlorobenzene has been investigated.
Application
Calcium hydride (CaH2) may be employed as a reducing agent in the one-pot two-step Knoevenagel condensation reaction.[1]
It may also be used as a reagent furing metallothermic synthesis of Nb3Al.
CaH2 can be used as a hydrogen source during the synthesis of monomethylated and dimethylated amines and in a ball milling process for the dechlorination of liquid and solid chlorinated compounds.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
20802749735521170
form
powder
form
powder, chunks or granules
form
powder
form
powder
assay
≥90% (gas-volumetric)
assay
95% (gas-volumetric)
assay
99.99% trace metals basis
assay
≥97.0% (gas-volumetric)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
grade
reagent grade
grade
reagent grade
grade
-
grade
-
mp
816 °C (lit.)
mp
816 °C (lit.)
mp
816 °C (lit.)
mp
816 °C (lit.)
greener alternative category
Enabling,
greener alternative category
Enabling
greener alternative category
, Enabling
greener alternative category
Enabling
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium hydride
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react. 1
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)