Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
2 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1050,00 zł |
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4430,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1050,00 zł
Quality Segment
assay
99.99% trace metals basis
form
powder
reaction suitability
core: calcium, reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Sustainability features
mp
816 °C (lit.)
application(s)
hydrogen and fuel cell
SMILES string
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
InChI key
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- fabrication of hydrogen storage systems for fuel cell applications
- synthesis of porous aromatic frameworks (PAFs) for adsorption of organic pollutants
- formation of high temperature superconductors
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description powder, 99.99% trace metals basis | description purum p.a., ≥97.0% (gas-volumetric), powder | description powder, 0-2 mm, reagent grade, ≥90% (gas-volumetric) | description 99.9% trace metals basis |
| form powder | form powder | form powder | form powder and chunks |
| assay 99.99% trace metals basis | assay ≥97.0% (gas-volumetric) | assay ≥90% (gas-volumetric) | assay 99.9% trace metals basis |
| Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| mp 816 °C (lit.) | mp 816 °C (lit.) | mp 816 °C (lit.) | mp 816 °C (lit.) |
| sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product | sustainability Greener Alternative Product |
| reaction suitability core: calcium, reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant | reaction suitability reagent type: reductant, core: calcium |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Calcium hydride
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
PPE (środki ochrony indywidualnej)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react. 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
7789-78-8
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?