Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 277,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 773,00 zł | |
| 500 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3040,00 zł |
Informacje o tej pozycji
277,00 zł
grade
purum p.a.
Quality Level
assay
≥97.0% (gas-volumetric)
form
powder
reaction suitability
reagent type: reductant
greener alternative product characteristics
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
mp
816 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg
cation traces
Cd: ≤0.005%, Co: ≤0.005%, Cu: ≤0.02%, Fe: ≤0.005%, K: ≤0.01%, Na: ≤0.05%, Ni: ≤0.005%, Pb: ≤0.005%, Zn: ≤0.005%
greener alternative category
SMILES string
[Ca]
InChI
1S/Ca.2H
InChI key
FAQLAUHZSGTTLN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder, chunks or granules | form powder | form powder |
| assay ≥97.0% (gas-volumetric) | assay 95% (gas-volumetric) | assay ≥90% (gas-volumetric) | assay ≥99.0% (T) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| grade purum p.a. | grade - | grade - | grade purum p.a. |
| anion traces chloride (Cl-): ≤2000 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤100 mg/kg | anion traces - | anion traces - | anion traces bromide, chloride (as Cl-): ≤200 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg |
| mp 816 °C (lit.) | mp 816 °C (lit.) | mp 816 °C (lit.) | mp 388 °C (lit.) |
signalword
Danger
hcodes
Klasa składowania
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Water-react. 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 21170-500G-F | 04061832993324 |
| 21170-25G-F | 04061838771940 |
| 21170-100G-F | 04061838771933 |