Przejdź do
20998
Hamilton® syringe, 1000 series GASTIGHT®, PTFE luer lock
1002TLL, PTFE Luer lock, volume 2.5 mL, needle size (not included)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
560,00 zł
Informacje o tej pozycji
eCl@ss:
32070500
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
560,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
PTFE Luer lock
needle size
(not included)
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 81420
needle L
, n/a
volume
2.5 mL
fitting
luer lock (without slots)
compatibility
for use with Hamilton 1002TLL (PTFE Luer lock)
General description
Hamilton syringe is available in gas-tight type that minimizes the gas exchange in GC analysis. It gives accurate volume delivery. The plunger is mostly unsurpassed. The tip is threaded in a luer lock syringe allowing the needle to be tightly screwed to the tip.
Application
It has been used during calorimetric analysis for phthalate protonation in different ionic media.
Legal Information
GASTIGHT is a registered trademark of Hamilton Co.
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
207072068320999
fitting
luer lock (without slots)
fitting
luer lock (without slots)
fitting
-
fitting
luer lock (without slots)
material
PTFE Luer lock
material
Kel-F CTFE Luer lock
material
Kel-F CTFE Luer lock
material
PTFE Luer lock
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with Hamilton 1002TLL (PTFE Luer lock)
compatibility
-
compatibility
-
compatibility
for use with purge and trap (US EPA)
volume
2.5 mL
volume
50 mL
volume
25 mL
volume
5 mL
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
needle L
, n/a
Still not finding the right product?
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)