Przejdź do
20887
Hamilton® HPLC syringes
1705RNR, volume 50 μL, needle size 22s ga (blunt tip), needle L 51 mm (2 in.)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
567,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
41122001
NACRES:
NB.03
567,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3), glass body
needle size
22s ga (blunt tip)
feature
blunt tip
packaging
pkg of 1 ea
manufacturer/tradename
Hamilton 80965
needle L
51 mm (2 in.)
volume
50 μL
compatibility
for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2
Other Notes
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Legal Information
Hamilton is a registered trademark of Hamilton Co.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
208892088520886
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3), glass body
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3), glass body
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3), glass body
material
blunt tip stainless steel needle (point style 3), glass body
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
packaging
pkg of 1 ea
compatibility
for use with Rheodyne, for use with Valco VISF-2, for use with SSI
compatibility
for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2
compatibility
for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2
compatibility
for use with Rheodyne, for use with SSI, for use with Valco VISF-2
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle L
51 mm (2 in.)
needle size
22s ga (blunt tip)
needle size
22 ga (blunt tip)
needle size
22s ga (blunt tip)
needle size
22s ga (blunt tip)
manufacturer/tradename
Hamilton 80965
manufacturer/tradename
Hamilton 81165
manufacturer/tradename
Hamilton 80065
manufacturer/tradename
Hamilton 80265
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hamilton® HPLC syringes
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)