Przejdź do
199540
Eozyna etylowa
certified by the BSC
Synonim(y):
Eosin alcohol soluble, 2′,4′,5′,7′-Tetrabromoeosin ethyl ester potassium salt, Solvent Red 45
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3210,00 zł
2247,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H11Br4KO5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
714.03
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
228-793-0
Colour Index Number:
45386
MDL number:
2247,00 zł
Cena katalogowa3210,00 złZaoszczędź 30%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
agency
certified by the BSC
Quality Level
form
powder
composition
Dye content, 95%
λmax
532 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[K+].CCOC(=O)c1ccccc1C2=C3C=C(Br)C(=O)C(Br)=C3Oc4c(Br)c([O-])c(Br)cc24
InChI
1S/C22H12Br4O5.K/c1-2-30-22(29)10-6-4-3-5-9(10)15-11-7-13(23)18(27)16(25)20(11)31-21-12(15)8-14(24)19(28)17(21)26;/h3-8,27H,2H2,1H3;/q;+1/p-1
InChI key
UKZQEOHHLOYJLY-UHFFFAOYSA-M
Application
Certified for use in the Stoval and Black method for demonstrating Negri bodies in the central nervous system of rabid animals.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
E4009861006E4382
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
composition
Dye content, 95%
composition
Dye content, ~99%
composition
Dye content, 90%
composition
Dye content, ≥90%
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
agency
certified by the BSC
agency
-
agency
certified by the BSC
agency
certified by the BSC
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Sean Allen et al.
Journal of controlled release : official journal of the Controlled Release Society, 262, 91-103 (2017-07-25)
Flash nanoprecipitation (FNP) has proven to be a powerful tool for the rapid and scalable assembly of solid-core nanoparticles from block copolymers. The process can be performed using a simple confined impingement jets mixer and provides an efficient and reproducible
Analysis and testing of biological stains--the Biological Stain Commission Procedures.
D P Penney et al.
Biotechnic & histochemistry : official publication of the Biological Stain Commission, 77(5-6), 237-275 (2003-02-05)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
199540-5G04061838763310
199540-25G04061838763303