Kluczowe dokumenty
E4009
Eosin Y
Dye content ~99%, Powder
Synonim(y):
2′,4′,5′,7′-Tetrabromofluorescein, Acid Red 87, Bromo acid J. TS, XL, or XX, Bromofluorescein, Bronze Bromo ES, Eosin yellowish, Solvent red 43
About This Item
Polecane produkty
Nazwa produktu
Eosin Y, Dye content ~99 %
Formularz
powder
Poziom jakości
skład
Dye content, ~99%
kolor
light red to red/pink
rozpuszczalność
ethanol: 1 mg/mL
Zastosowanie
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temp. przechowywania
room temp
ciąg SMILES
Oc1c(Br)cc2c(Oc3c(Br)c(O)c(Br)cc3C24OC(=O)c5ccccc45)c1Br
InChI
1S/C20H8Br4O5/c21-11-5-9-17(13(23)15(11)25)28-18-10(6-12(22)16(26)14(18)24)20(9)8-4-2-1-3-7(8)19(27)29-20/h1-6,25-26H
Klucz InChI
DBZJJPROPLPMSN-UHFFFAOYSA-N
Zastosowanie
- to determine the location of the brain sections
- for staining of fixed liver tissue
- for histological examination of brain sections from the dorsal hippocampus
Działania biochem./fizjol.
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?