Przejdź do
19667
Butylboronic acid
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥96.0% (T)
Synonim(y):
1-Butaneboronic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3(CH2)3B(OH)2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
101.94
UNSPSC Code:
41116105
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
224-607-7
Beilstein/REAXYS Number:
1733489
MDL number:
1240,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Level
assay
≥96.0% (T)
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
mp
90-92 °C
SMILES string
CCCCB(O)O
InChI
1S/C4H11BO2/c1-2-3-4-5(6)7/h6-7H,2-4H2,1H3
InChI key
QPKFVRWIISEVCW-UHFFFAOYSA-N
Application
  • Developing a reference measurement procedure for free glycerol in human serum by two-step gas chromatography-isotope dilution mass spectrometry.: This research employs butylboronic acid in a reference measurement procedure to quantify free glycerol in human serum. The method is significant for clinical diagnostics, providing accurate and reliable measurements for metabolic studies (Chen et al., 2015).
Other Notes
Reagent for butylboronate.
Suitable for the derivatization of proximal difunctional compounds (a- and β-hydroxyacids; Ο-phenolic acids; enolizable a-oxo acids; 1,2- and 1,3-diols; enolizable 1,2- and 1,3-ketols; β- and γ-hydroxyamines).
Derivatizing agent for gas chromatography
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
163244M078974382
assay
≥96.0% (T)
assay
97%
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥98.0% (GC), 98.5-101.0% (wt., NT)
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
reaction suitability
-
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
mp
90-92 °C
mp
90-92 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
-
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D.R. Knapp
Handbook of Analytical Derivatization Reactions (1979)
A. Darbre et al.
Handbook of Derivatives for Chromatography (1970)
[Gas chromatographic separation of the diastereomers of labetalol as n-butylboronate].
T Goromaru et al.
Yakugaku zasshi : Journal of the Pharmaceutical Society of Japan, 103(9), 974-978 (1983-09-01)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19667-1G04061826651728
19667-5G04061833353967