Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C7H3F7N2O
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.10
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
23151817
EC Number:
251-063-8
MDL number:
Assay:
≥98.0% (GC), 98.5-101.0% (wt., NT)
Form:
liquid
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócgrade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥98.0% (GC), 98.5-101.0% (wt., NT)
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n
bp
161 °C (lit.)
density
1.490 g/mL at 25 °C (lit.)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(=O)n1ccnc1
InChI
1S/C7H3F7N2O/c8-5(9,6(10,11)7(12,13)14)4(17)16-2-1-15-3-16/h1-3H
InChI key
MSYHGYDAVLDKCE-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Heptafluorobutyrylimidazole
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
170.6 °F - closed cup
flash_point_c
77 °C - closed cup
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?