Przejdź do
M0789
N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
derivatization grade (GC derivatization), LiChropur, ≥97.0% (GC)
Synonim(y):
MBTFA (N-methyl-bis(trifluoroacetamide)or BTFA (bis(TFA)), MBTFA
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
10 x 1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1510,00 zł
5 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1630,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CF3CON(CH3)COCF3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
223.07
UNSPSC Code:
41115711
NACRES:
NA.22
PubChem Substance ID:
EC Number:
211-680-5
Beilstein/REAXYS Number:
1878402
MDL number:
Assay:
≥97.0% (GC)
Form:
liquid
1510,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
assay
≥97.0% (GC)
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
refractive index
n20/D 1.346 (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
density
1.547 g/mL at 25 °C
suitability
complies for derivatization
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CN(C(=O)C(F)(F)F)C(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H3F6NO2/c1-12(2(13)4(6,7)8)3(14)5(9,10)11/h1H3
InChI key
AWGBWLXGUPTXHF-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent for introducing trifluoroacetyl group.
Suitable for the derivatization of alcohols and carbohydrates(mono-,di-,tri- and tetrasaccharides.
Other Notes
Reagent for trifluoroacetyl.
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
6594369479394866
assay
≥97.0% (GC)
assay
≥99.0% (GC)
assay
≥98.5% (GC)
assay
≥98%
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations, reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
bp
121-122 °C (lit.)
bp
121-122 °C (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
bp
130-132 °C (lit.)
form
liquid
form
-
form
liquid
form
liquid
density
1.547 g/mL at 25 °C
density
1.547 g/mL at 25 °C
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
density
1.075 g/mL at 25 °C (lit.)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under N-Methyl-bis(trifluoroacetamide)
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
113.0 °F - closed cup
flash_point_c
45 °C - closed cup
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)