Przejdź do
19344
LB Agar, Vegitone
NutriSelect® Plus, from non-animal source(vegitone), powder, nonselective for coliforms, pack of 500  g, suitable for microbiology
Synonim(y):
Agar Luria Bertani, Vegitone, Agar Vegitone LB
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
457,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171605
Manufacturer/tradename:
NutriSelect® Plus
Form:
powder
Suitability:
nonselective for Escherichia coli, nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
Application(s):
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical, microbiology
457,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
biological source
non-animal source (vegitone)
sterility
non-sterile
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , tryptone (vegetable), 10.0 g/L , yeast extract, 5.0 g/L
packaging
pack of 500  g
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical, microbiology
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
General description
Agar LB, Vegitone może być stosowany jako pożywka do hodowli Agrobacterium tumefaciens do produkcji transgenicznych roślin cytrusowych poprzez transformację za pośrednictwem Agrobacterium.
Application
LB Agar Vegitone is free of animal derived material. It is used for the cultivation and maintenance of recombinant strains of Escherichia coli and may be used for routine cultivation of not particularly fastidious microorganisms.
Preparation Note
Zawiesić 35,0 g w 1000 ml wody destylowanej. Podgrzać do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut. Dozować według potrzeb.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
417821971841159
MRS Agar NutriSelect® Plus, from non-animal source(vegitone), powder, selective and differential for Lactobacillus spp., pack of 500 g, suitable for microbiology
Millipore
41782
MRS Agar
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
suitability
nonselective for Escherichia coli, nonselective for coliforms, nonselective for bacteria (General Media)
suitability
selective and differential for Lactobacillus spp., selective by low pH for Bifidobacterium spp.
suitability
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Listeria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
Actinomycetes spp., Streptomyces spp.
application(s)
agriculture
food and beverages
life science and biopharma
pharmaceutical, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
clinical testing
environmental
food and beverages
life science and biopharma
veterinary, microbiology
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
composition
agar, 15.0 g/L , tryptone (vegetable), 10.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , yeast extract, 5.0 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , ammonium citrate, 2.0 g/L , bromocresol green, 0.04 g/L , captan, 0.004 g/L , dextrose, 20.0 g/L , dipotassium phosphate, 2.0 g/L , magnesium sulfate, 0.1 g/L , manganese sulfate, 0.05 g/L , 2-phenylethyl alcohol, 3.0 g/L , proteose peptone (vegetable), 10.0 g/L , sodium acetate, 5.0 g/L , yeast extract, 5.0 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , dextrose, 1.0 g/L , tryptone (vegetable), 5.0 g/L , yeast extrakt, 2.5 g/L
composition
agar, 20 g/L , ammonium sulfate, 1 g/L , calcium chloride, 0.02 g/L , L-cysteine hydrochloride, 1 g/L , dextrose, 5 g/L , magnesium sulfate, 0.2 g/L , monopotassium phosphate, 15 g/L , sodium chloride, 5 g/L , starch, soluble, 1 g/L , tryptone (vegetable), 4 g/L , tryptose (vegetable), 10 g/L , vegetable infusions powder, 10 g/L , yeast extract, 5 g/L
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Citrus transformation using mature tissue explants.
Agrobacterium protocols, 259- 273 (2015)
Helen K Alexander et al.
Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 117(32), 19455-19464 (2020-07-25)
A better understanding of how antibiotic exposure impacts the evolution of resistance in bacterial populations is crucial for designing more sustainable treatment strategies. The conventional approach to this question is to measure the range of concentrations over which resistant strain(s)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19344-500G-F04061838760777