Przejdź do
19718
Agar do liczenia płytek, Vegitone
suitable for microbiology, NutriSelect® Plus
Synonim(y):
Agar do liczenia płytek Vegitone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.85
UNSPSC Code:
41171605
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
sterility
non-sterile
Quality Level
form
powder
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
composition
agar, 15.0 g/L , dextrose, 1.0 g/L , tryptone (vegetable), 5.0 g/L , yeast extrakt, 2.5 g/L
manufacturer/tradename
NutriSelect® Plus
technique(s)
microbiological culture: suitable
final pH
7.0±0.2 (25 °C)
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
suitability
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Listeria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
Application
for the plate count of microrganisms in foods, water and waste water
Preparation Note
Zawiesić 23,5 g w 1000 ml wody destylowanej. Zagotować do całkowitego rozpuszczenia pożywki. Sterylizować w autoklawie pod ciśnieniem 15 funtów (121°C) przez 15 minut.
Other Notes
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs.
The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Legal Information
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
885887015214432
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbiological culture: suitable
technique(s)
microbe id | specific enzyme detection: suitable, microbiological culture: suitable
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
suitability
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Listeria spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for coliforms, nonselective for Escherichia coli, nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for bacteria (General Media)
suitability
nonselective for Bacillus spp., nonselective for Enterococcus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
bacteria, nonselective for Bacillus spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Lactobacillus spp., nonselective for Lactococcus spp., nonselective for Listeria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
suitability
Enterococcus spp., Haemophilus spp., Pneumococcus spp., nonselective for Bacillus spp., nonselective for Bacteroides spp., nonselective for Campylobacter spp., nonselective for Candida spp., nonselective for Escherichia coli, nonselective for Neisseria spp., nonselective for Staphylococcus spp., nonselective for Streptococcus spp., nonselective for bacteria (General Media), nonselective for coliforms
composition
agar, 15.0 g/L , tryptone (vegetable), 5.0 g/L , dextrose, 1.0 g/L , yeast extrakt, 2.5 g/L
composition
agar, 15 g/L , casein enzymic hydrolysate, 5 g/L , dextrose, 1 g/L , yeast extract, 2.5 g/L
composition
agar, 9.0 g/L , dextrose, 1.0 g/L , tryptone, 5.0 g/L , yeast extract, 2.5 g/L
composition
agar, 15.0 g/L , papaic digest of soyabean meal, 5.0 g/L , sodium chloride, 5.0 g/L , tryptone (vegetable), 15.0 g/L
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
water monitoring, microbiology
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
agriculture
bioburden testing
environmental
food and beverages
microbiology
water monitoring
application(s)
agriculture
bioburden testing
cleaning products
clinical testing
cosmetics
environmental
food and beverages
industrial hygiene
personal care
pharmaceutical
surface monitoring
veterinary, microbiology
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
Tradycyjne metody opierają się na morfologii, metodach barwienia, reakcjach enzymatycznych (metabolizm) i różnych mediach.
Traditional methods are based morphology, staining methods, enzyme reactions (metabolism) and diverse media.
Streptococci- Overview of Detection, Identification, Differentiation and Cultivation Techniques
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
19718-500G-F04061838762399