Przejdź do
17934
Hydrogen chloride solution
~1.25 M in ethanol, for GC derivatization, LiChropur
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
50 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
205,00 zł
250 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
673,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C2H6O.ClH
Numer CAS:
UNSPSC Code:
12352301
eCl@ss:
38050202
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Concentration:
~1.25 M HCl
Form:
liquid
Grade:
derivatization grade (GC derivatization)
205,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Hydrogen chloride – ethanol, ~1.25 M HCl, derivatization grade (GC derivatization), LiChropur
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
form
liquid
quality
LiChropur
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Alkylations
concentration
~1.25 M HCl
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.825 g/mL at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Legal Information
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
909648747207607
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
derivatization grade (GC derivatization)
grade
derivatization grade ((GC derivatization))
concentration
~1.25 M HCl
concentration
3 M in methanol
concentration
~3 M in 1-butanol
concentration
0.45-0.55 M in methanol, 0.5 M in methanol
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
form
liquid
form
liquid
form
solution
form
liquid
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
density
0.825 g/mL at 20 °C
density
0.871-0.881 g/mL at 20 °C
density
0.87 g/mL at 20 °C
density
0.801-0.812 g/mL at 20 °C
pictograms
FlameCorrosion
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
flash_point_f
60.8 °F
flash_point_c
16 °C
ppe
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
A reversible inactivation of insulin.
F H Carr et al.
The Biochemical journal, 23(5), 1010-1021 (1929-01-01)
Sandra Donkervoort et al.
Human mutation, 36(1), 48-56 (2014-09-11)
Collagen 6-related dystrophies and myopathies (COL6-RD) are a group of disorders that form a wide phenotypic spectrum, ranging from severe Ullrich congenital muscular dystrophy, intermediate phenotypes, to the milder Bethlem myopathy. Both inter- and intrafamilial variable expressivity are commonly observed.
Jay G Hosking et al.
Neuropsychopharmacology : official publication of the American College of Neuropsychopharmacology, 40(4), 1005-1015 (2014-10-21)
Successful decision making often requires weighing a given option's costs against its associated benefits, an ability that appears perturbed in virtually every severe mental illness. Animal models of such cost/benefit decision making overwhelmingly implicate mesolimbic dopamine in our willingness to
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
17934-250ML04061838754196
17934-50ML04061838195562
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?