Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 x 1 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 387,00 zł |
100 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 550,00 zł |
500 mL | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2000,00 zł |
Informacje o tej pozycji
387,00 zł
grade
derivatization grade (GC derivatization)
Quality Segment
product line
LiChropur™
form
liquid
quality
LiChropur™
reaction suitability
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Acylations
concentration
3 M in methanol
technique(s)
gas chromatography (GC): suitable
density
0.871-0.881 g/mL at 20 °C
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
Cl
InChI
1S/ClH/h1H
InChI key
VEXZGXHMUGYJMC-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Features and Benefits
- Derivatization of fatty acids, particularly volatile (short chain) fatty acids
- Clean reaction (no side reaction) with volatile by-products
- Provides clean, fast, quantitative derivatization
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| concentration 3 M in methanol | concentration 0.45-0.55 M in methanol, 0.5 M in methanol | concentration 3.571 M | concentration 1.90-2.20 M (with NaOH, titration), 2.0 M in diethyl ether |
| grade derivatization grade (GC derivatization) | grade derivatization grade ((GC derivatization)) | grade - | grade - |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form liquid | form liquid | form liquid | form liquid |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 15-25°C | storage temp. 2-8°C |
| density 0.871-0.881 g/mL at 20 °C | density 0.801-0.812 g/mL at 20 °C | density 1.06 g/cm3 at 20 °C | density 0.747 g/mL at 25 °C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Hydrogen chloride solution
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
target_organs
Eyes,Central nervous system, Respiratory system
Klasa składowania
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
49.5 °F - closed cup
flash_point_c
9.7 °C - closed cup
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
67-56-1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?