Przejdź do
172502
Thioacetamide
reagent grade, 98%, solid
Synonim(y):
TAA, Ethanethioamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
199,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
362,00 zł
500 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1320,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
CH3CSNH2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
75.13
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352100
EC Number:
200-541-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
506006
Assay:
98%
Form:
solid
199,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
Thioacetamide, reagent grade, 98%
grade
reagent grade
Quality Level
assay
98%
form
solid
mp
108-112 °C (lit.)
functional group
amine
SMILES string
CC(N)=S
InChI
1S/C2H5NS/c1-2(3)4/h1H3,(H2,3,4)
InChI key
YUKQRDCYNOVPGJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Thioacetamide is a thiocarboxamide used as a crosslinking agent for polymers, chemical reagents, and catalysts.
Thioacetamide is a thiocarbonyl compound. It undergoes deuterium exchange reaction with D2O to afford N-dideuterated thioacetamide. Infrared spectral investigations of thioacetamide and its deuterated derivative (N-dideuterated thioacetamide) have been reported.
Application
Thioacetamide may be used as a source of sulfur required for the synthesis of CdS nanoparticles in PVA (poly (vinyl alcohol)) solutions. It may be used in the preparation of sulfur precursor stock solution, which was required during the synthesis of CdS quantum dots in PVA-COOH (carboxylic acid functionalized poly(vinyl alcohol)) and EPC (Enzyme-Polymer Conjugate) solutions.[1]
Thioacetamide may be used in the preparation of Sb(TA)2Cl3, a precursor for oxide-free stibnite. The addition of TA during the synthesis of visible-light activated titanium dioxide photocatalysts led to an increase in its photocatalytic activity.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
1636783454151.08170
assay
98%
assay
≥99.0%
assay
98%
assay
-
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
form
solid
form
solid
form
liquid
form
-
mp
108-112 °C (lit.)
mp
108-112 °C (lit.)
mp
-
mp
111-114 °C
grade
reagent grade
grade
ACS reagent
grade
-
grade
ACS reagent
functional group
amine
functional group
amine
functional group
amine, phenyl
functional group
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
62-55-5
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Solubility measurement, correlation and mixing properties of thioacetamide in fifteen pure solvents
Huang L, et al.
Journal of Molecular Liquids, 363, 119847-119847 (2022)
Oxide-free Sb2S3 sensitized solar cells fabricated by spin and heat-treatment of Sb (III)(thioacetamide)2Cl3.
You MS, et al.
Organic Electronics, 21, 155-159 (2015)
Infrared Spectra and Normal Vibrations of Thioamides. II. Thioacetamide.
Suzuki I.
Bulletin of the Chemical Society of Japan, 35(9), 1449-1456 (1962)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
172502-25G04061835252800
172502-100G04061835252794
172502-500G04061835252817
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?